Fontos dokumentumok
417963
Chitosan
from shrimp shells, practical grade
Szinonimák:
Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
shrimp shells
Minőségi szint
grade
practical grade
form
solid
molekulatömeg
190000-375000 Da
viszkozitás
>200 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(20 °C, Brookfield)(lit.)
oldhatóság
1 M acetic acid: 10 mg/mL
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Chitin, a natural polysaccharide, is the second most abundant natural biopolymer in the world, after cellulose.
Polymers, natural or synthetic, are vital in medical advancements, contributing to device and pharmaceutical development in therapy.
Carcinogenic compounds in elastomers: 1,3-butadiene and isoprene used in elastomer manufacturing, classified as carcinogenic by IARC.