344906
FURA 2/AM in Solution
Szinonimák:
FURA 2/AM in Solution
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
fluoreszcencia
λex 335 nm (high)
λex 362 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 512 nm (low)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-38(53)65-20-60-26(2)48)17-39(54)66-21-61-27(3)49)35(13-25)58-11-12-59-42-31-14-36(43-45-15-37(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)10-9-33(42)47(18-40(55)67-22-62-28(4)50)19-41(56)68-23-63-29(5)51/h7-10,13-15H,11-12,16-24H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTBYGIDPBQOHNT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Rao, G.H., et al. 1992. Biochem. Med. Metab. Biol.47, 226.
Schwartz, Y., et al. 1992. Endocrinology131, 772.
Ward, C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Janconi, M.E., et al. 1990. J. Cell Biol.110, 1555.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)