208694
Calmodulin, Bovine Brain, High Purity
Calmodulin is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from bovine brain.
Szinonimák:
Calmodulin, Bovine Brain, High Purity, CaM, Ca 2+/Calmodulin, CaM, Ca2+/Calmodulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine brain
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specifikus aktivitás
≥250,000 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
cell based assay: suitable
oldhatóság
aqueous buffer: soluble
water: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bovine ... Calm(32659)
Általános leírás
Calmodulin (CaM) ranks among the most highly conserved protein sequences, with only histone proteins H4 and H3, actin B, and ubiquitin showing greater evolutionary conservation. CaM is a primarily helical protein with N- and C-terminal domains, each containing two paired Ca2+-binding EF-hand motifs. These motifs, with pentagonal-bipyramidal geometry, feature a conserved 12-amino acid sequence (positions 1–12) within a canonical helix-loop-helix structure.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
WGK
WGK 3