Merck
P0270
Sigma-Aldrich
Calmodulin from bovine heart
lyophilized powder, 2,500-10,000 units/mg protein
Szinonimák:
Phosphodiesterase 3′:5′-cyclic nucleotide activator from bovine heart
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.61
biológiai forrás
bovine heart
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
2,500-10,000 units/mg protein
összetétel
Protein, ≥85% Lowry
technika/technikák
calcium flux assay: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Alkalmazás
This is the protein activator required for the Ca2+ dependent activation of phosphodiesterase, 3′:5′-cyclic nucleotide, P0520.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ca2+ binding protein that is required for activation of cyclic nucleotide-dependent phosphodiesterase. It is also a cofactor/activator of nitric oxide synthase, calcineurin, and many kinases including ATPase, myosin light chain kinase, and CAM kinase I, II, and III. It mediates ryanodine receptor activation by cyclic ADP ribose and is involved in intracellular Ca2+ homeostasis.
Egység definíció
One unit will stimulate 0.008 activated unit of phosphodiesterase, 3′:5′-cyclic nucleotide, P0520, in a 3 mL reaction volume at pH 7.5 and 30 °C, to 50% of the maximum activity of the enzyme when saturated with activator, in the presence of 0.01 mM Ca2+.
Fizikai forma
Lyophilized powder containing buffer salts as imidazole and magnesium sulfate
Elkészítési megjegyzés
Purified by a modification of the procedure of Teo, T.S., et al., J. Biol. Chem., 248, 588 (1973).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)