Merck
900525
Sigma-Aldrich
3-Methyl-d3-adenine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
3-Methyladenine-(methyl-d3), 6-Amino-3-methyl-d3 purine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D3H4N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
NC(N=CN1C([2H])([2H])[2H])=C2C1=NC=N2
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSASIHFSFGAIJM-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)