Fontos dokumentumok
C7930
Anti-CD3, T Cell antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-CD3epsilon, Anti-IMD18, Anti-T3E, Anti-TCRE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
antigen 20 kDa (bovine and swine)
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, canine, mouse, human, Psammomys (sand rat), sheep, feline, pig, chicken, bovine
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using enzyme pre-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
western blot: 1:200 using mouse thymus extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD3E(916)
mouse ... Cd3e(12501)
rat ... Cd3e(315609)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- immunohistochemical analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)