Fontos dokumentumok
178494
Sigma-Aldrich
Apoptosis Inhibitor II, NS3694
The Apoptosis Inhibitor II, NS3694, also referenced under CAS 426834-38-0, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
Apoptosis Inhibitor II, NS3694, NS3694
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10ClF3N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: slightly soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C15H10ClF3N2O3/c16-9-4-5-11(13(22)23)12(7-9)21-14(24)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H,22,23)(H2,20,21,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNCZTZCPXFDPLI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable diarylurea compound that specifically prevents the formation of the active ~700 kDa apoptosome complex induced by cytochrome c release. Alters cytochrome c and ATP-triggered association between Apaf-1 and caspase-9. Protects against apoptosome-mediated caspase activation and cell death (50 µM completely blocks TNF-α-induced death in MCF-casp3 cells). Unlike M50054 (Cat. No. 178488), NS3694 exhibits no effect on apoptosome-independent caspase activation and cell death induced by Fas ligand (FasL). Does not inhibit cytochrome c release or the activity of caspase-3 and -9.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Apoptosome complex formation
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 50 µM completely blocks TNF-α-induced death in MCF-casp3 cells
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Lademann, U., et al. 2003. Mol. Cell. Biol.23, 7829.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3