Fontos dokumentumok
16-218
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Cy5 conjugate
clone 3H11, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
Méret kiválasztása
100 μG
207 000,00 Ft
207 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. április 03.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μG
207 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
207 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. április 03.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY5 conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3H11, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer10)
Géninformáció
human ... HIST1H3F(8968)
Általános leírás
Histone H3 is one of the five main histone proteins involved in the structure of chromatin in eukaryotic cells. Featuring a main globular domain and a long N-terminal tail, H3 is involved with the structure of the nucleosomes of the ′beads on a string′ structure.
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Egyediség
Expected to cross react with all vertebrate species.
Histone H3 phosphorylated at Ser10
Immunogén
A proprietary immunogen based on a peptide sequence containing phospho-serine corresponding to residue 10 of human histone H3, clone 3H10. This is a Cy5 conjugate of Anti-phospho-Histone H3 (Ser10), clone 3H10, Catalog # 05-806.
Alkalmazás
Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Cy5 Conjugate is a Mouse Monoclonal Antibody for detection of Histone H3 phosphorylated at serine 10. This purified mAb, also known as H3S10p,
is labeled with Cy5.5 NHS ester (Cy5) and validated in IF, WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Minőség
Routinely evaluated by immunoblot in acid extrated protein from mitotic HeLa cells treated with colcemid (17-306).
Cél megnevezése
17kDa
Fizikai forma
Protein G Purified
Tárolás és stabilitás
1 year at 4°C from date of shipment
Analízis megjegyzés
Control
Acid extracts from colcemid treated HeLa cells (lane 2)
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Jorge Boucas et al.
PloS one, 10(5), e0125745-e0125745 (2015-05-21)
Growing evidence suggests a key role for RNA binding proteins (RBPs) in genome stability programs. Additionally, recent developments in RNA sequencing technologies, as well as mass-spectrometry techniques, have greatly expanded our knowledge on protein-RNA interactions. We here use full transcriptome