1.50657
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Szinonimák:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 100 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Minőségi szint
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
550 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-cHILIC bonding phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
1-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Related Categories
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.25
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Cikkek
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Protocols
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
Related Content
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
A kismolekulák olyan ionok és vegyületek, amelyek molekulatömege általában 900 daltonnál kisebb. Ezek a vegyületek hatékonyan elválaszthatók és elemezhetők HPLC, UHPLC és LC-MS segítségével, főként szilika részecskék vagy monolitikus állófázisok használatával, az oszlopok kémiai összetételének (módosításainak) széles skálájával.