1.50658
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Szinonimák:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 3 µm, 100 Å 150 x 2.1 mm, suitable for HPLC, PEEK-lined stainless steel column
material
PEEK-lined stainless steel column
Minőségi szint
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
550 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-cHILIC bonding phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
1.5-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
room temp
Related Categories
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.25