Fontos dokumentumok
581326-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
25% Carbon loading
Paraméterek
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
külső felület
450 m2/g
felület bevonatolás
3.7 μmol/m2
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent retention
- Symmetric peak shape
- High reproducibility
- Complete LC-MS compatibility
Jogi információk
előtét patron
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?