1.50438
SeQuant™ ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 20 mm x 2.1 mm guard Column Kit (3 pc) with coupler (1 pc)
Szinonimák:
Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Guard Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SeQuant™ ZIC®-pHILIC Guard Kit 20 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, pkg of 3 column
material
PEEK-lined stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L122
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
pkg of 3 column
parameter
200 bar pressure
50 °C max. temp.
technika/technikák
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
2 cm × 2.1 mm
matrix
polymeric particle platform
mátrix aktív csoport
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
2-10
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Extent of testing: conforms