1.50464
SeQuant™ ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm
Szinonimák:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SeQuant™ ZIC®-pHILIC 5µm polymer 100 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L122
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
200 bar pressure
50 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
Mátrix
polymeric particle platform
mátrix aktív csoport
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
2-10
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40