1.50764
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 20 mm x 2.1 mm guard Column Kit (3 pc) with coupler (1 pc)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SeQuant® ZIC-cHILIC 3μm 20 x 2.1 mm Guard Kit, PEEK coated guard column 3 pc with coupler 1 pc
Anyagok
PEEK-lined stainless steel column
termékcsalád
SeQuant®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
pkg of 3 Columns with coupler 1 pc
Paraméterek
(pH 2 - 8)
at ≤70 °C
max. pressure at ≤550 bar
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
oszlop H × belső átmérő
2 cm × 2.1 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-cHILIC bonding phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)