1.46432
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
tube capacity × filling volume 17 mL × 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
Szinonimák:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptone Soya Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
kiszerelés
box of 100 tubes
tube capacity × filling volume
17 mL × 9 mL
szín
clear yellow Media
pH
7.3
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.