Fontos dokumentumok
1.44111
Millipore
Cover Slides
HYCON®
About This Item
UNSPSC kód:
41113035
NACRES:
NA.74
Forma
plate (ready-to-use)
Minőségi szint
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 100 units
gyártó/kereskedő neve
HYCON®
alkalmazás(ok)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with Agar Strips
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Cover slides are used with the non-irradiated agar strips, for the detection of airborne microorganisms with RCS® Air Samplers. The cover slides are used to cover the agar surface post sampling and during incubation to avoid cross contamination and false positive results.
Alkalmazás
Cover slides covers the agar strip surface and prevents contamination post sampling and during incubation.
Jogi információk
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.