1.44108
Hycon® Agar Strips LAC-y
Tryptic Soy Agar, Beta-lactamase, Lecithin, Polysorbate 80, irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Szinonimák:
Hycon Ready-to-use Agar Strips, TSA, Soybean Casein Digest, Agar Strips
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP
JP
USP
Minőségi szint
sterilitás
irradiated
form
plate (ready-to-use)
Jellemzők
individually wrapped
ready-to-use
összetétel
Beta-lactamase
Lecithin
Polysorbate 80
kiszerelés
double packed of 40 strips
gyártó/kereskedő neve
HYCON®
szín
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with RCS® High Flow Touch
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
WGK
WGK 2
Related Content
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.