1.44242
Hycon® Agar Strips YM
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Szinonimák:
Hycon Ready-to-use Agar Strips, Rose-Bengal Agar Strips
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
termékcsalád
RCS®
form
plate (ready-to-use)
Jellemzők
individually wrapped
kiszerelés
single packed of 50 units
gyártó/kereskedő neve
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with RCS® High Flow Touch
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
molds
yeasts
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Related Content
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.