1.44228
Hycon® Agar Strips TCI-y
TCI-y medium, Polysorbate 80, Thioglycollate, Lecithin, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Szinonimák:
Hycon Ready-to-use Agar Strips, TSA, Soybean Casein Digest, Agar Strips
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA
sterilitás
γ-irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
individually wrapped
összetétel
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
kiszerelés
double packed of 40 units
gyártó/kereskedő neve
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
mp
>95 °C
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with RCS® High Flow Touch
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
WGK
WGK 2
Related Content
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.