Fontos dokumentumok
1.44257
Millipore
RCS Compressed Gas Adapter Touch
for use with RCS® High Flow Touch, for testing compressed gas
About This Item
UNSPSC kód:
41122409
NACRES:
NA.74
material
aluminum adapter
Ügynökség
non-compendial
leírás
pressure head
termékcsalád
RCS®
Jellemzők
portable
kiszerelés
pkg of 1 kit
alkalmazás(ok)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with RCS® High Flow Touch
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is an additional accessory for use with RCS® High Flow Touch air sampler. The RCS® High Flow Touch is a portable air sampler for fast and easy monitoring of ambient air and compressed gases in controlled environments. The microbial air sampler is based on impaction by centrifugal force. The RCS® Compressed Gas Adapter Touch is autoclavable and is used for microbial monitoring of compressed gases. It is designed for an air inlet pressure of 1 bar.
Alkalmazás
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is an additional accessory with the RCS® microbial air sampler used for microbial monitoring of compressed gases. These air samplers find application in microbial monitoring of ambient air in pharmaceutical, medical and food industry.
Kompatibilitás
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is compatible for use with RCS® High Flow Touch Microbial air sampler.
Jogi információk
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerbiztonság és a minőségirányítás kulcsfontosságú részét képezik. Tudjon meg többet a kórokozókat és romlást okozó szervezeteket lefedő vizsgálatok széles skálájáról.
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Összes mutatása