1.44024
Hycon® Contact Slides
Empty slides, stand alone, sterile, pack of 20 units, suitable for surface monitoring
Szinonimák:
Hycon® Contact Slides Blank Slide Kit
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pack of 20 units
gyártó/kereskedő neve
HYCON®
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
nonselective for
Related Content
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.