1.44243
Hycon® Agar Strips SDX
Sabouraud Dextrose Agar, Chlortetracycline, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Szinonimák:
Hycon Ready-to-use Agar Strips, SDX, SDA, Agar Strips
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
termékcsalád
RCS®
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
individually wrapped
összetétel
Chloramphenicol
Chlortetracycline
kiszerelés
single packed of 50 units
gyártó/kereskedő neve
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with RCS® High Flow Touch
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Related Content
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.