Merck
1.37035
SAFC
Acetic acid 1 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Acetic acid solution
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
liquid
pH
3 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1