1.05867
Magnesium oxide
heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Magnesia usta, Magnesium oxide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
sűrűség
3.58 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1