Merck
1.06386
SAFC
Sodium carbonate monohydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 500
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium carbonate monohydrate, Soda monohydrate, Sodium Carbonate Monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CNa2O3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.99 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E500
EC index szám:
207-838-8
Ügynökség
BP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
854 °C (anhydrous substance)
sűrűség
2.25 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)O.[O-H]
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Sodium carbonate is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, sodium carbonate is used as pH adjuster, or a source of carbon dioxide in oral formulations such as effervescent tablets or granules.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1