Fontos dokumentumok
1.28210
SAFC
Zinc sulfate heptahydrate
FCC, GB
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Lineáris képlet:
ZnSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-793-3
grade
GMO free
Halal
Kosher
Minőségi szint
Ügynökség
GB
szab. megfelelőség
FCC
Forma
powder
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
Kiszerelés
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3