1.28222
Iron(III) chloride hexahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ferric chloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride, Ferric chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
JPE
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 194 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
powder
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Kiszerelés
1282220003 (Sample kit); 1282221001 (Plastic bottle); 1282228025 (PE Bag in plastic bucket)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1