Fontos dokumentumok
SAB5300118
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP3A4 antibody produced in mouse
clone 3H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CP33, CP34, CYP3A, HLP, NF-25
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3H8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
57.3 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CYP3A4(1576)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human CYP3A4 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against CYP3A4
Fizikai forma
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Menglu Li et al.
Communications biology, 5(1), 778-778 (2022-08-23)
Although investigating drug modulation of cytochrome P450 (CYP) activity under physiological conditions is crucial in drug development to avoid severe adverse drug reactions, the current evaluation approaches that rely on the destructive and end-point analysis can be misleading due to