12-341
Rabbit Anti-Chicken IgY Antibody, HRP conjugate
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Chicken IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
chicken
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
However, there are some disadvantages when using certain chicken derived antibodies in immunoassays. Chicken IgY does not fix mammalian complement component C1 and it does not perform as a precipitating antibody using standard solutions.
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3