Fontos dokumentumok
A9171
Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:35,000
dot blot: 1:100,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
western blot (chemiluminescent): suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoglobulin assay
- dot Blot
- immunohistology
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2