AP162P
Rabbit Anti-Chicken IgG Antibody, HRP conjugate
0.8 mg/mL, Chemicon®
Szinonimák:
IgY
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
0.8 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
ANTIBODY SPEIFICITY:
Based on immunoelectrophoresis, the antibody reacts with the heavy chainjs of Chicken IgY and with light chains common to most chicken immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins, but antibodies may cross-react with immunoglobulins from other species.
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3