Fontos dokumentumok
1.18309
Supelco
Sodium dodecyl sulfate
for ion pair chromatography LiChropur
Szinonimák:
Dodecyl hydrogen sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-788-1
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
hatékonyság
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
szennyeződések
≤2% water (Karl Fischer)
áteresztőképesség
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >150 °C
oldhatóság
>130 g/L
sűrűség
1.1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
490‑560 kg/m3
alkalmasság
passes test for identity (IR)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is commonly used asan ion pair reagent in ion pair chromatography.
Alkalmazás
Sodium dodecyl sulfate can be used as an ionpair reagent and disperser agent in ion pair-based surfactant-assisteddispersive liquid–liquid micro extraction (IP-SA-DLLME) method for chromiumspeciation analysis.
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Dokumentumtár megtekintése
Selective and sensitive speciation analysis of Cr (VI) and Cr (III) in water samples by fiber optic-linear array detection spectrophotometry after ion pair based-surfactant assisted dispersive liquid--liquid microextraction
Yousefi SM and Shemirani F
Journal of Hazardous Materials, 254, 134-140 (2013)
Ion-pair switchable-hydrophilicity solvent-based homogeneous liquid--liquid microextraction for the determination of paraquat in environmental and biological samples before high-performance liquid chromatography
Rahimi K, et al.
Journal of Separation Science, 40(18), 3703-3709 (2017)