Fontos dokumentumok
1.10079
Supelco
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
Szinonimák:
Chloride chemical test strips
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Terméknév
Chloride Test, colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
leírás
semi-quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
MQuant®
specifikus analit(ok)
chloride
mérési tartomány
500-3000 mg/L (Cl-)
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Method: Colorimetric, with test strips, 500 - 1000 - 1500 - 2000 - ≥ 3000 mg/L (Cl-), MQuant®
The MQuant® Chloride test strips are suitable for measuring chloride ions in all natural waters. Their concentration depends on geological factors and the general local situation. Chloride ions react with silver ions, decolorizing red-brown silver chromate. The chloride concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zones of the test strip with the color rows of a color scale. Especially prior to performing a COD (chemical oxygen demand) test it is recommended to measure the Chloride level of the sample as this is a mayor interference. Pre-testing samples with MQuant® Chloride test strips allows to choose the correct dilution factor and measurement range for COD testing which saves time and resources.
Kapcsolódás
Replaces: 10079-1; 10079
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)