Fontos dokumentumok
1.16957
Supelco
Check Set
for use with RQFLEX® 10, RQFLEX® 10 plus
About This Item
UNSPSC kód:
41115316
NACRES:
NB.35
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with RQFLEX 10, RQFLEX 10 plus
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
RQcheck RQflex® 10, RQflex® plus Reflectoquant®
We offer you useful accessories. The check set can be used for RQflex® 10 and the RQflex® 10 plus reflectometer. The set contains a grey check strip and two barcode strips.
Kapcsolódás
Replaces: 1.16957.0007
Jogi információk
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany