1.16141
Sucrose (Saccharose) Test Strips, reflectometric
0.25-2.50 g/L (sucrose), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Sucrose (Saccharose) chemical test strips, Sucrose (Saccharose) test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sucrose (Saccharose) Test, reflectometric, 0.25-2.50 g/L (sucrose), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
sugars
reakcióalkalmasság
reaction type: enzymatic reaction
mérési tartomány
0.25-2.50 g/L (sucrose)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Assay
- standard 1:
0.26 - 0.34 mg/l
- standard 2: 1.12 - 1.38 mg/l
- standard 3: 1.80 - 2.20 mg/l
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocols
Reflectometric determination of sucrose in soft drinks using Reflectoquant® test strips and reflectometer for in-process control.