Fontos dokumentumok
1.16127
Supelco
Lactic Acid Test Strips, reflectometric
3.0-60.0 mg/L (lactic acid), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Lactic Acid chemical test strips, Lactic Acid test strip for instrument reader
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Lactic Acid Test, reflectometric, 3.0-60.0 mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
lactic acid
reakcióalkalmasság
reaction type: enzymatic reaction
mérési tartomány
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Method: reflectometric with test strips 3.0 - 60.0 mg/l Reflectoquant®
The Reflectoquant Lactic acid test measures total lactic acid (sum of D- and L-lactic acid in beverages, e.g. wine, beer and fruit/vegetable juice after dilution. Furthermore the test can be used for the determination of lactic acid in food after pretreatment. Lactic acid (lactate) is oxidized by nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) under the catalytic effect of lactate dehydrogenase to a pyruvate. In the presence of diaphorase, the NADH formed in the process reduces a tetrazolium salt to a blue formazan that is determined reflectometrically on the RQflex® 20.
Analízis megjegyzés
function control: entspricht
Assay
- standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- standard 2: 22.5 - 27.5 mg/l
- standard 3: 45.0 - 55.0 mg/l
Jogi információk
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).