Fontos dokumentumok
1.04428
Supelco
Mercury(II) iodide
red, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Mercury(II) iodide, Mercury diiodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HgI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
454.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-873-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
0.06 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
0.006 hPa ( 80 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
Forma
solid
hatékonyság
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.02% Substances not reducing by formic acid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
oldhatóság
0.06 g/L
sűrűség
6.36 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
1350 kg/m3
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
soluble mercury salts (as Hg): ≤0.05%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Cation-Selective and Anion-Controlled Fluorogenic Behaviors of a Benzothiazole-Attached Macrocycle That Correlate with Structural Coordination Modes.: This study explores the fluorogenic behaviors of a benzothiazole-attached macrocycle, which exhibits cation-selective and anion-controlled properties. The research highlights the structural coordination modes that influence these behaviors, providing insights into the development of chemical sensors and analytical methods utilizing Mercury(II) iodide as a key component. (Ju et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric, dried sust.): ≥ 99.0 %
Solubility in Potassium iodide: passes test
Soluble mercury salts (as Hg): ≤ 0.05 %
Foreign heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)