Fontos dokumentumok
1.12097
Sigma-Aldrich
Chromium
powder 99+
Szinonimák:
Chromium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
52.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141709
EC index szám:
231-157-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
bp
2670 °C/1013 hPa
mp
1890 °C
sűrűség
7.20 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (oxidimetric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 0.315 mm): ≥ 99
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)