Fontos dokumentumok
1.09494
Supelco
ICP multi-element standard solution IX
(9 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl Certipur®
Szinonimák:
Multi-Element Calibration Solution for ICP/AAS
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
0.3 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
sűrűség
1.050 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • ICP multi-element calibration standard: Though specific PubMed references are not available, ICP multi-element standard solution IX is critical in trace metal analysis, providing a reliable calibration standard for ICP-MS, ensuring accuracy in measuring elemental impurities in pharmaceutical products.
  • Trace metal analysis standard for pharmaceutical quality control: This solution is essential in the pharmaceutical industry for ensuring compliance with regulatory requirements on elemental impurities, serving as a key component in quality control laboratories.
  • Elemental analysis reagent in biochemical research: ICP multi-element standard solution IX is invaluable for researchers in biochemistry and biotechnology, facilitating the precise quantification of trace elements in various biological samples and supporting studies on their physiological roles and impacts.
Analízis megjegyzés
As (arsenic): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Cd (cadmium): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Hg (Mercury): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)