Fontos dokumentumok
1.09495
Supelco
ICP multi-element standard solution XVII
(7 elements in hydrochloric acid 15%) 100 mg/l: Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr Certipur®
Szinonimák:
Multi-Element ICP Standard Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.076 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Hf (Hafnium): 100 mg/l
Ir (Iridium): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Sn (Tin): 100 mg/l
Ta (Tantalum): 100 mg/l
Ti (Titanium): 100 mg/l
Zr (Zirconium): 100 mg/l
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1