Fontos dokumentumok
1.09500
Supelco
GF AAS Multi element standard XVIII
(16 elements in diluted nitric acid) Certipur®
Szinonimák:
Nota 1 A
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
sűrűség
1.027 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Be (beryllium): 5 mg/l
Cd (cadmium): 5 mg/l
Ag (Silver): 10 mg/l
Cr (chromium): 20 mg/l
Fe (iron): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Al (Aluminium): 100 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)