Fontos dokumentumok
1.09917
Supelco
Potassium iodate solution
c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Méret kiválasztása
1 AMP
21 100,00 Ft
21 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 AMP
21 100,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Forma:
liquid
21 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Terméknév
Potassium iodate solution, for 1000 ml, c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Acid-base reactions
koncentráció
1/60 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1