Fontos dokumentumok
1.09914
Supelco
Iodide iodate solution
c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
UNSPSC kód:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Iodide iodate solution, for 1000 ml, c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Redox Reactions
koncentráció
1/128 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3