Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.01974
Supelco
n-Butyl acetate
EMPLURA®
Szinonimák:
Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl ethanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1741921
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
204-658-1
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
790 °F
hatékonyság
13100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>14100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7.6 %
szennyeződések
≤0.02% Free acid (as CH3COOH)
≤1% n-Butyl alcohol (GC)
párolgási maradék
≤0.0010%
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
kinematic viscosity
0.83 cSt(20 °C)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 27 °C
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Exposure to Volatile Organic Compounds in Paint Production Plants: Levels and Potential Human Health Risks.: This research assesses the levels of volatile organic compounds, including n-butyl acetate, in paint production environments and discusses the associated health risks, emphasizing the need for effective exposure control strategies (Ghobakhloo et al., 2023).
  • Application of On-Line Sorbentless Cryogenic Needle Trap Extraction Coupled with GC-FID for Analysis of Some Organic Volatile Impurities in Solid Pharmaceuticals.: Research on the application of cryogenic needle trap extraction with gas chromatography for analyzing volatile impurities, including n-butyl acetate, in pharmaceutical products, demonstrating a novel approach to chemical analysis (Djozan et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.02 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.881
Density (d 20 °C/20 °C): 0.881 - 0.883
n-Butyl alcohol (GC): ≤ 1 %
Evaporation residue: ≤ 0.0010 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup