Fontos dokumentumok
666133
Sigma-Aldrich
Urease, Canavalia ensiformis
Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids. Note: 1 KU = 1000 units.
Szinonimák:
Urease, Canavalia ensiformis
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
form
lyophilized solid
specifikus aktivitás
>150 units/mg material (Nesslers)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
0.05 M Tris-HCl/0.001 M EDTA, pH 8.0: 5 mg/mL
kation nyomok
NH4+: ≤4 μmol/U (μmol/U enzyme)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids. Note: 1 KU = 1000 units.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1 µmol of ammonia from urea per min at 25°C, pH 7.0.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1