Merck
1.00205
GranuCult® prime MacConkey (MAC) Agar
according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM ), according to EP, according to USP, according to JP
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106213
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
according to EP
according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM )
according to JP
according to USP
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
alkalmasság
selective for coliforms: Escherichia spp.
selective for coliforms: Salmonella spp.
selective for coliforms: Shigella spp.
Általános leírás
GranuCult® prime MacConkey (MAC) Agar is a selective agar medium that is designed for the isolation and confirmation of Escherichia coli and other Enterobacteriaceae, e.g. Salmonella and Shigella, from the food chain, cosmetic, pharmaceutical and other materials. This culture medium contains crystal violet and bile salts that inhibit the growth of the Gram-positive microbial flora whilst it allows the Gram-negative bacteria to grow. Peptones provide nitrogen, vitamins and amino acids. Lactose and the pH indicator neutral red are used to detect lactose degradation. The fermentation of lactose is causing a local drop down of the pH, resulting in a colour change of the pH indicator neutral red. By this, reddish-pink colonies are formed and the medium around the colonies changes its colour to reddish. Often a bile precipitation zone around the colony is formed. Bile salts and crystal violet inhibits the growth of Gram-positive bacteria. Agar is the solidifying agent.
Alkalmazás
GranuCult® prime MacConkey (MAC) agar is used to isolate and to confirm Escherichia coli and other Enterobacteriaceae, e.g. Salmonella and Shigella, from the food chain, cosmetic, pharmaceutical and other materials.A variety of bacteria like salmonella spp, shigella spp and coliform bacteria from samples.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)