1.37074
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES)
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES), MES
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Jellemzők
RNase and DNase free
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
oldhatóság
80 g/L
térfogatsúly
570 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1