Fontos dokumentumok
1.06053
Supelco
Diiodomethane
for the separation of minerals
Szinonimák:
Diiodomethane, Methylene iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2I2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
267.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
200-841-5
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
form
liquid
hatékonyság
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
oldhatóság
0.8 g/L
sűrűség
3.3 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.310 - 3.320
Water (K. F.): ≤ 0.02 %
Free acid (as HI): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup