Merck
32213-M
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for HPLC, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Methanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.00005% free alkali (as NH3)
≤0.0001% formaldehyde
≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.50 ppm
Li: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.10 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Sr: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
SMILES string
CO
Formátum
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methanol is an organic solvent that can be synthesized from syngas in the presence of CuO/ZnO/Al2O3 catalysts. It is an ideal candidate as a hydrogen source in fuel cell technology due to its high H/C ratio, low propensity for soot generation, relatively low reforming temperature and as it exists in liquid state at room temperature. In a direct methanol fuel cell (DMFC), methanol undergoes oxidation with air to generate electricity. The olefins (ethylene or propylene) formed from methanol via MTO (methanol-to-olefins) process, can be an alternate to oil and gas to produce hydrocarbon fuels.
Thermochemical conversion of methanol to C2-C10 hydrocarbons in the presence of shape-selective zeolites has been reported. Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.
Alkalmazás
Methanol was used in the following studies:
  • Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.
  • As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.
  • Immunofluorescence studies.
Kiszerelés
In PE-bottles; also available Glass-bottles (Material no. ending with *-GL)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show
Venkata Lokesh Battula et al.
Haematologica, 94(2), 173-184 (2008-12-11)
Conventionally, mesenchymal stem cells are functionally isolated from primary tissue based on their capacity to adhere to a plastic surface. This isolation procedure is hampered by the unpredictable influence of co-cultured hematopoietic and/or other unrelated cells and/or by the elimination