Fontos dokumentumok
1.05743
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
Szinonimák:
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41123003
EC index szám:
215-283-8
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Forma
rod
külső felület
800 m2/g
veszteség
≤5% loss on ignition, 950°C
részecskeméret
~1.6 mm
pórusméret
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
térfogatsúly
700‑750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 15 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg